2'-Methylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A11695.06
A11695.14
A11695.22
A11695.06EA
28.2
EUR
A11695.06
A11695.14
A11695.22
2'-Methylacetophenone ≥98%
2'-Methylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 577-16-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5318
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 907005
MDL No.: MFCD00008734
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 214 °C Densidade: 1,020 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008734 Número CAS: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |