Print…
2'-Methylacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 69.5 EUR
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Methylacetophenone 98%
2'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 214 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.026 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008734
Número CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)