Print…
3-Chloro-o-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21505.14 B21505.22
B21505.14EA 78.9 EUR
B21505.14 B21505.22
3-Chloro-o-xylene ≥97%
3-Chloro-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 608-23-1 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060689
Fórmula: C₈H₉Cl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060689
Número CAS: 608-23-1