4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11856.06
A11856.14
A11856.06EA
44.7
EUR
A11856.06
A11856.14
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Fórmula:
C₁₁H₁₅Cl Ponto de ebulição: 101…104 °C (7 mmHg) Densidade: 0,945 Ponto de Inflamação: 94° (202 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000918 Número CAS: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,III |