Print…
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
105740-100G 105740-25G
SIAL105740-100GEA 105 EUR
SIAL105740-100G SIAL105740-25G
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichloro-p-xylene
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000920
Número CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II