α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13976.14
A13976.22
A13976.14EA
32
EUR
A13976.14
A13976.22
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Fórmula:
C₈H₈Cl₂ Ponto de ebulição: 254 °C Ponto de Fusão: 98…102 °C Densidade: 1,417 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000920 Número CAS: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1,II |