Print…
α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
A11548.09 A11548.14 A11548.22
A11548.09EA 50.8 EUR
A11548.09 A11548.14 A11548.22
α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
α,α'-Dichloro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 626-16-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 144°(291°F) Melting Point: 33-37° Boiling Point: 250-255° Beilstein Reference: 2079898 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000912
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 250…255 °C
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Densidade: 1,302
Ponto de Inflamação: 144 °C (291 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000912
Número CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II