Print…
α,α'-Dichloro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Xylylene Dichloride, o-Xylylene chloride, α,α′-Dichloro-o-xylene, α,α'-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, Alpha,Alpha’-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylene dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
123889-100G 123889-25G
SIAL123889-100GEA 107 EUR
SIAL123889-100G SIAL123889-25G
α,α'-Dichloro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Peso Molecular: 175.06 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Densidade: 1.393 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00000903
Número CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1 II