Print…
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Xylylene Dichloride, o-Xylylene chloride, α,α′-Dichloro-o-xylene, α,α'-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, Alpha,Alpha’-Dichloro-o-xylene, 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylene dichloride
A12500.18 A12500.30
A12500.18EA 62.1 EUR
A12500.18 A12500.30
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-o-xylene
Purity: 98% CAS No.: 612-12-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Pungent Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 2043675 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000903
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Peso Molecular: 175.06 g/mol
Ponto de ebulição: 246 °C
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 1.393 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000903
Número CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1 II