2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A14655.06
A14655.14
A14655.06EA
36.2
EUR
A14655.06
A14655.14
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 90+%
CAS No.: 15764-16-6
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5490
Odour: Almond-like
Melting Point: -9°
Boiling Point: 215-216°
MDL No.: MFCD00003340
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 215…216 °C Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 1,02 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003340 Número CAS: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |