Print…
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
192376-100G 192376-25G
SIAL192376-100GEA 344 EUR
SIAL192376-100G SIAL192376-25G
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,6-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 120 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 50 °C
Número MDL : MFCD00007826
Número CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III