Print…
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 46.3 EUR
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 120 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007826
Número CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III