Print…
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 23.2 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 120 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007826
Número CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %