Print…
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290157-10G 290157-50G
SIAL290157-10GEA 55.4 EUR
SIAL290157-10G SIAL290157-50G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Ponto de ebulição: 152…155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000381
Número CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5