Print…
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12337.09 A12337.18 A12337.30
A12337.09EA 51.7 EUR
A12337.09 A12337.18 A12337.30
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98% CAS No.: 328-70-1 Molecular Formula: C8H3BrF6 Formula Weight: 293.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -16° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 2123669 MDL No.: MFCD00000381
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Ponto de ebulição: 152…155 °C
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1,698
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000381
Número CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5