Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290564-1G 290564-25G 290564-5G
SIAL290564-1GEA 48.6 EUR
SIAL290564-1G SIAL290564-25G SIAL290564-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 73…75 °C (0,4 mmHg)
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000403
Número CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II