Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
290556-25G 290556-5G
SIAL290556-25GEA 107 EUR
SIAL290556-25G SIAL290556-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 50 °C (0,3 mmHg)
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000395
Número CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8,II