Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
254967-1G 254967-5G
SIAL254967-1GEA 34.4 EUR
SIAL254967-1G SIAL254967-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 116…118 °C (60 mmHg)
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013558
Número CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8,II