Print…
5-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
276316-100G 276316-25G
SIAL276316-100GEA 197 EUR
SIAL276316-100G SIAL276316-25G
5-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 60…62 °C (5,33 hPa)
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000087
Número CAS: 556-96-7