Print…
2-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115851-100G 115851-25G 115851-5G
SIAL115851-100GEA 474 EUR
SIAL115851-100G SIAL115851-25G SIAL115851-5G
2-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000075
Número CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7