Print…
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
167266-100G 167266-25G
SIAL167266-100GEA 129 EUR
SIAL167266-100G SIAL167266-25G
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8,9 °C
Densidade: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Número MDL : MFCD00000074
Número CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7