Print…
3-Bromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B83789-25G B83789-5G
SIALB83789-25GEA 229 EUR
SIALB83789-25G SIALB83789-5G
3-Bromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000069
Número CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II