Print…
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
116157-100G 116157-25G
SIAL116157-100GEA 190 EUR
SIAL116157-100G SIAL116157-25G
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Número MDL : MFCD00000091
Número CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9,III