Print…
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 39.3 EUR
A13939.09 A13939.18
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-p-xylene
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 245 °C
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Densidade: 2,012
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000182
Número CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8,II