Print…
α,α'-Dibromo-p-xylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
112940250 112941000
ACRO112940250EA 69.7 EUR
ACRO112940250 ACRO112941000
α,α'-Dibromo-p-xylene 97%
α,α'-Dibromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…147 °C
Densidade: 2,012 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000182
Número CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm