Print…
α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
125911-10G 125911-25G
SIAL125911-10GEA 206 EUR
SIAL125911-10G SIAL125911-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 135…140 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Densidade: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000178
Número CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II