α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24959.09
B24959.18
B24959.30
B24959.09EA
86.5
EUR
B24959.09
B24959.18
B24959.30
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 626-15-3
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 971085
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000178
Fórmula:
C₈H₈Br₂ Ponto de ebulição: 135…140 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 74…76 °C Densidade: 1,959 g/cm³ (0 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000178 Número CAS: 626-15-3 EINECS: 210-931-6 UN: 3261 ADR: 8,II |