Print…
α,α'-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
D44405-100G D44405-25G
SIALD44405-100GEA 255 EUR
SIALD44405-100G SIALD44405-25G
α,α'-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 140 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Densidade: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000175
Número CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II