3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
B23434.03
B23434.06
B23434.14
B23434.03EA
40.6
EUR
B23434.03
B23434.06
B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 172975-69-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 235-237°
Beilstein Reference: 7368658
Fórmula:
C₈H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 235…237 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00185689 Número CAS: 172975-69-8 |