3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17461.03
L17461.06
L17461.03EA
39.8
EUR
L17461.03
L17461.06
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 55499-43-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2963858
Fórmula:
C₈H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: ∼ 220 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01009694 Número CAS: 55499-43-9 |