Print…
2,6-Dimethylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
480061-25G 480061-5G
SIAL480061-25GEA 576 EUR
SIAL480061-25G SIAL480061-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Número MDL : MFCD01009693
Número CAS: 100379-00-8