Print…
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 28.7 EUR
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 105 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009693
Número CAS: 100379-00-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %