2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23740.03
B23740.06
B23740.14
B23740.03EA
37.3
EUR
B23740.03
B23740.06
B23740.14
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Fórmula:
C₈H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: ∼ 180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863525 Número CAS: 85199-06-0 |