2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
221
EUR
B23076.06
B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Fórmula:
C₈H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 204…208 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683101 Número CAS: 55499-44-0 |