Print…
4,4’-Metilenodianilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diaminodifenilmetano
32950-1KG 32950-250G 32950-50G
SIAL32950-1KGEA 145 EUR
SIAL32950-1KG SIAL32950-250G SIAL32950-50G
4,4’-Metilenodianilina, Sigma-Aldrich®
4,4’-Metilenodianilina
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂
Peso Molecular: 198.27 g/mol
Ponto de ebulição: 398
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Densidade: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007914
Número CAS: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03000