Tetraphenylmethane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14706.03
A14706.06
A14706.14
A14706.03EA
86.4
EUR
A14706.03
A14706.06
A14706.14
Tetraphenylmethane 96%
Tetraphenylmethane
Purity: 96%
CAS No.: 630-76-2
Molecular Formula: C25H20
Formula Weight: 320.44
Melting Point: 280-285°
Boiling Point: 431°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1913557
MDL No.: MFCD00014428
Fórmula:
C₂₅H₂₀ Ponto de ebulição: 431 °C Ponto de Fusão: 280…285 °C Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014428 Número CAS: 630-76-2 EINECS: 211-144-0 |