Print…
Difenilmetano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D209317-1KG D209317-25G D209317-500G
SIALD209317-1KGEA 183 EUR
SIALD209317-1KG SIALD209317-25G SIALD209317-500G
Difenilmetano, Sigma-Aldrich®
Difenilmetano
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Densidade: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004781
Número CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360