Difenilmetano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21256.0E
B21256.22
B21256.36
B21256.0EEA
248
EUR
B21256.0E
B21256.22
B21256.36
Difenilmetano ≥99%
Difenilmetano
Purity: 99+%
CAS No.: 101-81-5
Molecular Formula: (C6H5)2CH2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 1904982
Merck Reference: 14,3328
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004781
Fórmula:
C₁₃H₁₂ Ponto de ebulição: 262…264 °C Ponto de Fusão: 22…26 °C Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004781 Número CAS: 101-81-5 EINECS: 202-978-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3328 |