Print…
Difenilmetano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
117350010 117355000
ACRO117350010EA 106 EUR
ACRO117350010 ACRO117355000
Difenilmetano 99%
Difenilmetano
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24,5…25 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004781
Número CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %