Triphenylmethane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11710.14
A11710.22
A11710.36
A11710.14EA
30.3
EUR
A11710.14
A11710.22
A11710.36
Triphenylmethane ≥98%
Triphenylmethane
Purity: 98%
CAS No.: 519-73-3
Molecular Formula: (C6H5)3CH
Formula Weight: 244.34
Melting Point: 92-94°
Boiling Point: 358-359°
Merck Reference: 14,9741
MDL No.: MFCD00004763
Fórmula:
C₁₉H₁₆ Ponto de ebulição: 358…359 °C Ponto de Fusão: 92…94 °C Densidade: 1,010 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004763 Número CAS: 519-73-3 EINECS: 208-275-0 Merck Index: 14,9741 |