Print…
1,2-Diphenylethane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dibenzyl, Bibenzyl
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 54.2 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphenylethane 99%
1,2-Diphenylethane
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Ponto de ebulição: 284 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004796
Número CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %