Azul de Timol ACS, Reag. Ph. Eur. indicador de pH, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.08176.0005
1.08176.0025
1.08176.0005EA
83.4
EUR
1.08176.0005
1.08176.0025
Azul de Timol ACS, Reag. Ph. Eur. indicador de pH, Supelco®
Azul de Timol
Fórmula:
C₂₇H₃₀O₅S Peso Molecular: 466.6 g/mol Ponto de Fusão: 221 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005869 Número CAS: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |
Solubility | 0.11 g/l (25 °C) |
Melting Point | 221 °C (decomposition) |
Molar Mass | 466.59 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |