Print…
Azul de Timol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21370.09 B21370.18
B21370.09EA 27.4 EUR
B21370.09 B21370.18
Azul de Timol
Azul de Timol
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Fórmula: C₂₇H₃₀O₅S
Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005869
Número CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 14,9400