Azul de Timol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16272.04
16272.09
16272.18
16272.04EA
31
EUR
16272.04
16272.09
16272.18
Azul de Timol ACS
Azul de Timol
CAS No.: 76-61-9
Molecular Formula: C27H30O5S
Formula Weight: 466.60
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 223° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions
MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Fórmula:
C₂₇H₃₀O₅S Peso Molecular: 466.6 g/mol Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005869 Número CAS: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 14,9400 |