Print…
Sal sódio de azul de timol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
420940100 420940250 420941000
ACRO420940100EA 48.2 EUR
ACRO420940100 ACRO420940250 ACRO420941000
Sal sódio de azul de timol ACS
Sal sódio de azul de timol
Fórmula: C₂₇H₂₉NaO₅S
Ponto de Fusão: 283 °C (decomposição)
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151093
Número CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
Encomendar
Appearance Dark orange to green-black to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution Passes test