Print…
Azul de Timol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 35.1 EUR
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Azul de Timol ACS
Azul de Timol
Fórmula: C₂₇H₃₀O₅S
Peso Molecular: 466.6 g/mol
Ponto de Fusão: 221 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005869
Número CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Encomendar
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test