Print…
Azul de Timol, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
151450250 151450050 151451000
ACRO151450250EA 113 EUR
ACRO151450250 ACRO151450050 ACRO151451000
Azul de Timol, puro indicador
Azul de Timol
Fórmula: C₂₇H₃₀O₅S
Ponto de Fusão: 221 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005869
Número CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Encomendar
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (596 nm, in 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)