Print…
Vermelho de fenol Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 362 EUR
1.59375.0001 1.59375.0100
Vermelho de fenol Reag. Ph. Eur.
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329