Print…
Vermelho de fenol ACS
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 67.2 EUR
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Vermelho de fenol ACS
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Encomendar
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3