Print…
Vermelho de fenol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
16294.06 16294.14 16294.22
16294.06EA 41.1 EUR
16294.06 16294.14 16294.22
Vermelho de fenol ACS
Vermelho de fenol
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 14,7247